Tisk…
4-Isopropoxy-2-butanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921450-10G OR921450-1G OR921450-5G
APOSOR921450-10GEA 17990 CZK
APOSOR921450-10G APOSOR921450-1G APOSOR921450-5G
4-Isopropoxy-2-butanone 95%
4-Isopropoxy-2-butanone
Vzorec: C₇H₁₄O₂
MW: 130.19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059358
CAS číslo: 32541-58-5