Tisk…
3-Methylpentyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921375-25G OR921375-5G
APOSOR921375-25GEA 12200 CZK
APOSOR921375-25G APOSOR921375-5G
3-Methylpentyl acetate 95%
3-Methylpentyl acetate
Vzorec: C₈H₁₆O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671487
CAS číslo: 35897-13-3