Tisk…
1,2-Diethoxyethan 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
OR921322-100G OR921322-1KG OR921322-500G
APOSOR921322-100GEA 3540 CZK
APOSOR921322-100G APOSOR921322-1KG APOSOR921322-500G
1,2-Diethoxyethan 95%
1,2-Diethoxyethane
Vzorec: C₆H₁₄O₂
MW: 118.18
Bod varu: 121 °C/760mmHg
Bod tání: –74 °C
Hustota: 0.842 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 19 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00009253
CAS číslo: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3 II