Tisk…
2-Methylbutyraldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR921296-100G OR921296-25G
APOSOR921296-100GEA 4370 CZK
APOSOR921296-100G APOSOR921296-25G
2-Methylbutyraldehyde 95%
2-Methylbutyraldehyde
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006984
CAS číslo: 96-17-3
UN: 3371
ADR: 3,II