Tisk…
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921289-1G OR921289-25G OR921289-5G
APOSOR921289-1GEA 3540 CZK
APOSOR921289-1G APOSOR921289-25G APOSOR921289-5G
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran 95%
2-(4-Chlorobutoxy)tetrahydropyran
Vzorec: C₉H₁₇ClO₂
MW: 192.68 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00142812
CAS číslo: 41302-05-0