Tisk…
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N,N-dimethyl-4-(pyrrolidin-2-yl)aniline
OR921273-1G OR921273-250MG
APOSOR921273-1GEA 13230 CZK
APOSOR921273-1G APOSOR921273-250MG
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate 95%
Dimethyl(4-pyrrolidin-2-ylphenyl)aminemonoacetate
Vzorec: C₁₄H₂₂N₂O₂
MW: 250,34 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06660377
CAS číslo: 298690-88-7