Tisk…
Benzyl formate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921262-100G OR921262-1KG OR921262-500G OR921262-5G OR921262-25G
APOSOR921262-100GEA 695 CZK
APOSOR921262-100G APOSOR921262-1KG APOSOR921262-500G APOSOR921262-5G APOSOR921262-25G
Benzyl formate 95%
Benzyl formate
Vzorec: C₈H₈O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014128
CAS číslo: 104-57-4