Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921256-100G
OR921256-25G
OR921256-5G
APOSOR921256-100GEA
6090
CZK
APOSOR921256-100G
APOSOR921256-25G
APOSOR921256-5G
Methyl-2-methoxyphenylacetate 98%
Methyl-2-methoxyphenylacetate
Vzorec:
C₁₀H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02093479 CAS číslo: 27798-60-3 |