Tisk…
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921242-1G OR921242-250MG
APOSOR921242-1GEA 2530 CZK
APOSOR921242-1G APOSOR921242-250MG
6-Methyl-5-nitroisoquinoline 95%
6-Methyl-5-nitroisoquinoline
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11848649
CAS číslo: 188121-31-5