Tisk…
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921216-1G OR921216-250MG
APOSOR921216-1GEA 22950 CZK
APOSOR921216-1G APOSOR921216-250MG
4-Chlorothiophene-2-methanol 95%
4-Chlorothiophene-2-methanol
Vzorec: C₅H₅ClOS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016116
CAS číslo: 233280-30-3