Ethyl-4-pentenoate 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921169-100G
OR921169-25G
APOSOR921169-100GEA
13790
CZK
APOSOR921169-100G
APOSOR921169-25G
Ethyl-4-pentenoate 96%
Ethyl-4-pentenoate
Vzorec:
C₇H₁₂O₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00036562 CAS číslo: 1968-40-7 |