Tisk…
Norcamphor 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Oxonorbornane, Bicyclo[2.2.1]heptan-2-one, Bicyclo[2.2.1]-2-heptanone, 2,5-Methanocyclohexanone, 2-Norbornanone
OR921159-25G
APOSOR921159-25GEA 2360 CZK
APOSOR921159-25G
Norcamphor 95%
Norcamphor
Vzorec: C₇H₁₀O
MW: 110,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00074823
CAS číslo: 497-38-1