Tisk…
S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921105-1G OR921105-25G OR921105-5G
APOSOR921105-1GEA 0 CZK
APOSOR921105-1G APOSOR921105-25G APOSOR921105-5G
S-Methyl-2-furancarbothioate 98%
S-Methyl-2-furancarbothioate
Vzorec: C₆H₆O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040266
CAS číslo: 13679-61-3