Tisk…
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921073-25G OR921073-100G
APOSOR921073-25GEA 1950 CZK
APOSOR921073-25G APOSOR921073-100G
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol 95%
3-Chloro-2,2-dimethyl-1-propanol
Vzorec: C₅H₁₁ClO
MW: 122,59 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004684
CAS číslo: 13401-56-4