Tisk…
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-((5-Bromopyridin-2-yl)diazenyl)-5-(diethylamino)phenol, 2-(4-Diethylamino-2-hydroxyphenylazo)-5-bromopyridine
OR921049-1G
APOSOR921049-1GEA 3150 CZK
APOSOR921049-1G
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
2-(5-Bromo-2-pyridylazo)-5-(diethylamino)phenol
Vzorec: C₁₅H₁₇BrN₄O
MW: 349,23 g/mol
Bod tání: 157…158 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006255
CAS číslo: 14337-53-2