Tisk…
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR921045-1G OR921045-25G
APOSOR921045-1GEA 3740 CZK
APOSOR921045-1G APOSOR921045-25G
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether 95%
4-Nitrosoresorcinol-1-monomethyl ether
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059952
CAS číslo: 13895-38-0