3,5-Diisopropylpyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR921043-1G
OR921043-25G
OR921043-5G
APOSOR921043-1GEA
1740
CZK
APOSOR921043-1G
APOSOR921043-25G
APOSOR921043-5G
3,5-Diisopropylpyrazole
3,5-Diisopropylpyrazole
Vzorec:
C₉H₁₆N₂ Bod tání: 88 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00671516 CAS číslo: 17536-00-4 |