Tisk…
N-Propylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920980-25G OR920980-5G
APOSOR920980-25GEA 8070 CZK
APOSOR920980-25G APOSOR920980-5G
N-Propylaniline 95%
N-Propylaniline
Vzorec: C₉H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00048678
CAS číslo: 622-80-0