1,3-Diethoxybenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920967-25G
OR920967-5G
APOSOR920967-25GEA
7670
CZK
APOSOR920967-25G
APOSOR920967-5G
1,3-Diethoxybenzene 97%
1,3-Diethoxybenzene
Vzorec:
C₁₀H₁₄O₂ MW: 166,22 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015145 CAS číslo: 2049-73-2 |