Tisk…
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920861-1G OR920861-5G
APOSOR920861-1GEA 5720 CZK
APOSOR920861-1G APOSOR920861-5G
1-Methyl-2-phenylethyl acetate 95%
1-Methyl-2-phenylethyl acetate
Vzorec: C₁₁H₁₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01672540
CAS číslo: 2114-33-2