Tisk…
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920820-1G OR920820-25G OR920820-5G
APOSOR920820-1GEA 0 CZK
APOSOR920820-1G APOSOR920820-25G APOSOR920820-5G
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene 98%
9-Oxabicyclo[6.1.0]-4-nonene
Vzorec: C₈H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00086420
CAS číslo: 637-90-1