Tisk…
2,4,6-Trimethoxypyrimidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920795-1G OR920795-5G
APOSOR920795-1GEA 1040 CZK
APOSOR920795-1G APOSOR920795-5G
2,4,6-Trimethoxypyrimidine 95%
2,4,6-Trimethoxypyrimidine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00829225
CAS číslo: 13106-85-9