Tisk…
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 5-chloropyrazine-2-carboxylate
OR920766-1G OR920766-250MG
APOSOR920766-1GEA 2530 CZK
APOSOR920766-1G APOSOR920766-250MG
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Ethyl-5-chloropyrazine-2-carboxylate
Vzorec: C₇H₇ClN₂O₂
MW: 186,595 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18070850
CAS číslo: 54013-04-6