Tisk…
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920765-1G OR920765-5G
APOSOR920765-1GEA 6620 CZK
APOSOR920765-1G APOSOR920765-5G
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole 95%
1-(Dimethylethylsilyl)imidazole
Vzorec: C₇H₁₄N₂Si
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059723
CAS číslo: 62365-34-8