Tisk…
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920743-1G OR920743-5G
APOSOR920743-1GEA 2440 CZK
APOSOR920743-1G APOSOR920743-5G
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine 95%
(±)-3,3-Dimethyl-2-butylamine
Vzorec: C₆H₁₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008078
CAS číslo: 3850-30-4