Tisk…
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920701-1G OR920701-250MG OR920701-5G
APOSOR920701-1GEA 5430 CZK
APOSOR920701-1G APOSOR920701-250MG APOSOR920701-5G
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine 95%
1-Acetyl-1H-1,2,3-triazolo[4,5-b]pyridine
Vzorec: C₇H₆N₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075383
CAS číslo: 107866-54-6