Tisk…
5-Hydroxy-4-octanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxyoctan-4-one, 5-Hydroxy-4-octanone
OR920696-25G OR920696-5G
APOSOR920696-25GEA 3480 CZK
APOSOR920696-25G APOSOR920696-5G
5-Hydroxy-4-octanone 95%
5-Hydroxy-4-octanone
Vzorec: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00021928
CAS číslo: 496-77-5