Tisk…
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Dimethylaminoneopentanol
OR920692-100G OR920692-25G OR920692-5G
APOSOR920692-100GEA 15340 CZK
APOSOR920692-100G APOSOR920692-25G APOSOR920692-5G
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol 97%
3-Dimethylamino-2,2-dimethyl-1-propanol
Vzorec: C₇H₁₇NO
MW: 131,22 g/mol
Bod varu: 69 °C/15mmHg
Hustota: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059879
CAS číslo: 19059-68-8
EINECS: 242-791-7
UN: 2924
ADR: 3+8,III