4-Propylaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920683-25G
OR920683-5G
APOSOR920683-25GEA
8100
CZK
APOSOR920683-25G
APOSOR920683-5G
4-Propylaniline 95%
4-Propylaniline
Vzorec:
C₉H₁₃N MW: 135.21 Bod varu: 224 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007924 CAS číslo: 2696-84-6 |