Tisk…
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920676-25G OR920676-5G
APOSOR920676-25GEA 6020 CZK
APOSOR920676-25G APOSOR920676-5G
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde 95%
2,4,5-Trimethylbenzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00017713
CAS číslo: 5779-72-6