Tisk…
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR920675-1G OR920675-5G
APOSOR920675-1GEA 0 CZK
APOSOR920675-1G APOSOR920675-5G
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid 98%
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Vzorec: C₁₀H₁₀O₄
Bod tání: 112…115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19440718
CAS číslo: 22744-12-3