Tisk…
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920665-25G OR920665-5G
APOSOR920665-25GEA 9530 CZK
APOSOR920665-25G APOSOR920665-5G
3-Cyclohexyl-1-propanol 95%
3-Cyclohexyl-1-propanol
Vzorec: C₉H₁₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001528
CAS číslo: 1124-63-6