Tisk…
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920655-1G OR920655-5G
APOSOR920655-1GEA 4960 CZK
APOSOR920655-1G APOSOR920655-5G
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine 95%
2-Methyl-3-isopropoxypyrazine
Vzorec: C₈H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00059772
CAS číslo: 94089-22-2