Tisk…
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920597-10G OR920597-1G OR920597-5G
APOSOR920597-10GEA 24600 CZK
APOSOR920597-10G APOSOR920597-1G APOSOR920597-5G
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol 95%
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Vzorec: C₇H₁₆O₂
MW: 132.20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012306
CAS číslo: 24892-49-7