2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
3-Chloro-2-(methoxymethoxy)-1-propene
OR920588-1G
OR920588-5G
APOSOR920588-1GEA
6880
CZK
APOSOR920588-1G
APOSOR920588-5G
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene 95%
2-(Chloromethyl)-3,5-dioxahex-1-ene
Vzorec:
C₅H₉ClO₂ MW: 136,58 g/mol Bod varu: 63 °C Hustota: 1,1 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00130115 CAS číslo: 105104-40-3 UN: 1993 ADR: 3,III |