Tisk…
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920553-1G OR920553-5G
APOSOR920553-1GEA 2240 CZK
APOSOR920553-1G APOSOR920553-5G
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde 95%
4-Methoxy-3-(methoxymethyl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₁₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01822195
CAS číslo: 76646-41-8