Tisk…
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920443-1G OR920443-25G OR920443-5G
APOSOR920443-1GEA 3740 CZK
APOSOR920443-1G APOSOR920443-25G APOSOR920443-5G
3-Mercaptoisobutyric acid 95%
3-Mercaptoisobutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00671555
CAS číslo: 26473-47-2