Tisk…
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920428-25G OR920428-5G
APOSOR920428-25GEA 9720 CZK
APOSOR920428-25G APOSOR920428-5G
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran 95%
2-(3-Chloropropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Vzorec: C₈H₁₅ClO₂
MW: 178.66 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00023846
CAS číslo: 42330-88-1