Tisk…
Butyl carbamate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920407-100G OR920407-500G
APOSOR920407-100GEA 2360 CZK
APOSOR920407-100G APOSOR920407-500G
Butyl carbamate 95%
Butyl carbamate
Vzorec: C₅H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007967
CAS číslo: 592-35-8