4-Ethylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920372-25G
APOSOR920372-25GEA
1820
CZK
APOSOR920372-25G
4-Ethylcyclohexanol 95%
4-Ethylcyclohexanol
Vzorec:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001450 CAS číslo: 4534-74-1 |