Tisk…
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920361-100G OR920361-25G
APOSOR920361-100GEA 5390 CZK
APOSOR920361-100G APOSOR920361-25G
2-Hydroxy-1-naphthoic acid 98%
2-Hydroxy-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₈O₃
MW: 188,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004009
CAS číslo: 2283-08-1