Tisk…
1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Ethyl-3-hydroxypyrrolidine
OR920330-5G
APOSOR920330-5GEA 1620 CZK
APOSOR920330-5G
1-Ethyl-3-pyrrolidinol 95%
1-Ethyl-3-pyrrolidinol
Vzorec: C₆H₁₃NO
MW: 115,18 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003179
CAS číslo: 30727-14-1