Tisk…
6-Hepten-1-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920322-1G OR920322-250MG OR920322-5G
APOSOR920322-1GEA 7670 CZK
APOSOR920322-1G APOSOR920322-250MG APOSOR920322-5G
6-Hepten-1-ol 95%
6-Hepten-1-ol
Vzorec: C₇H₁₄O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00229167
CAS číslo: 4117-10-6