Tisk…
(-)-Terpinen-4-ol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: (-)-1-Isopropyl-4-methyl-3-cyclohexen-1-ol, (R)-1-Isopropyl-4-methylcyclohex-3-enol, (-)-4-Hydroxy-4-isopropyl-1-methyl-1-cyclohexene, (-)-p-Menth-1-en-4-ol
OR920302-100G
APOSOR920302-100GEA 1040 CZK
APOSOR920302-100G
(-)-Terpinen-4-ol 95%
(-)-Terpinen-4-ol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
MW: 154.25 g/mol
Hustota: 0.934 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00167108
CAS číslo: 20126-76-5