Tisk…
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920301-1G OR920301-5G
APOSOR920301-1GEA 0 CZK
APOSOR920301-1G APOSOR920301-5G
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene 98+%
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene
Vzorec: C₁₂H₁₀N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006448
CAS číslo: 13362-78-2