Tisk…
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920298-100G OR920298-25G OR920298-5G
APOSOR920298-100GEA 3440 CZK
APOSOR920298-100G APOSOR920298-25G APOSOR920298-5G
3-(Diethylamino)-1-propanol 95%
3-(Diethylamino)-1-propanol
Vzorec: C₇H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002947
CAS číslo: 622-93-5