Tisk…
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920231-1G OR920231-250MG
APOSOR920231-1GEA 6390 CZK
APOSOR920231-1G APOSOR920231-250MG
cis-4-tert-Butylcyclohexanol 95%
cis-4-tert-Butylcyclohexanol
Vzorec: C₁₀H₂₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00070476
CAS číslo: 937-05-3