Tisk…
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR920222-100G OR920222-500G
APOSOR920222-100GEA 2360 CZK
APOSOR920222-100G APOSOR920222-500G
2-(Methylthio)benzothiazole 97%
2-(Methylthio)benzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005784
CAS číslo: 615-22-5