Tisk…
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR920209-100G OR920209-25G OR920209-5G
APOSOR920209-100GEA 3140 CZK
APOSOR920209-100G APOSOR920209-25G APOSOR920209-5G
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide 97%
(Bromomethyl)triphenylphosphonium bromide
Vzorec: C₁₉H₁₇Br₂P
Bod tání: 234…236 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011864
CAS číslo: 1034-49-7