Tisk…
6-Hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2,6-Dihydroxy-4-methylpyridine
OR920202-1G OR920202-5G
APOSOR920202-1GEA 2150 CZK
APOSOR920202-1G APOSOR920202-5G
6-Hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Hydroxy-4-methylpyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₆H₇NO₂
MW: 125.13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17016132
CAS číslo: 4664-16-8